R8881
Rhodamine B isothiocyanate–Dextran
Powder
Szinonimák:
RITC-Dextran
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Rhodamine B isothiocyanate–Dextran, average mol wt ~10,000
Forma
powder
Minőségi szint
molekulatömeg
average mol wt ~10,000
a címkézés mértéke
0.002-0.01 mol RITC per mol glucose
technika/technikák
titration: suitable
szín
light pink to red
very dark purple
oldhatóság
water: 10 mg/mL, clear, pink
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)