Merck
G5080
Sephadex® G-50
Fine
Szinonimák:
Gel filtration resin, Sephadex G-50 Fine Medium
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
G5080-10G
51 700,00 Ft
G5080-50G
150 000,00 Ft
51 700,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Erről a tételről
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
23151817
NACRES:
NA.56
Ugrás ide:
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Minőségi szint
technika/technikák
affinity chromatography: suitable
mátrix aktív csoport
phase
duzzanat
1 g swells to 9-11 mL
gyöngyméret
20-80 μm
alkalmazás(ok)
life science and biopharma
kompatibilitás
Cytiva
Hasonló termékek összehasonlítása
Teljes összehasonlítás megtekintése
Különbségek megjelenítése
1 of 4
Ez a tétel
GE17-0042-02GE17-0042-01GE17-0041-01
technique(s)
affinity chromatography: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
compatibility
Cytiva
compatibility
-
compatibility
-
compatibility
-
application(s)
life science and biopharma
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
matrix active group
phase
matrix active group
-
matrix active group
-
matrix active group
-
swelling
1 g swells to 9-11 mL
swelling
1 g swells to 9-11 mL
swelling
1 g swells to 9-11 mL
swelling
1 g swells to 9-11 mL
bead size
20-80 μm
bead size
-
bead size
-
bead size
-
Általános leírás
Sephadex G-50 Fine is a widely used gel filtration resin designed for desalting and buffer exchange of biomolecules with a molecular weight greater than 30,000. Its small bead size contributes to higher efficiency in these processes. Different types of Sephadex vary in terms of cross-linking, resulting in differences in swelling and molecular fractionation range. Sephadex G-50 is one of five G-types available, ranging from G-10 for small molecules to G-75 for larger molecules. Sephadex G-50 comes in four different particle sizes, such as Coarse, Medium, Fine, and Superfine.
Sephadex® G-50 is a gel filtration medium used in affinity chromatography, protein chromatography, and gel filtration chromatography. Sephadex is a beaded gel prepared by crosslinking dextran with epichlorohydrin.
Fractionation Range (MW)
Globular Proteins: 1,500 - 30,000
Dextrans: 500 - 10,000
Alkalmazás
Sephadex® G-50 has been used:
  • to remove the non-entrapped carboxyfluorescein (CF) from the liposome suspension[1]
  • in the purification of monoclonal antibody (mAb) humanized MN-14 by centrifuged size-exclusion chromatography[2]
  • in desalting the recombinant enzymes eluted in the fraction five and six[3]
Sephadex® G-50 is suitable for use in:
  • the separation of low and high molecular weight molecules
  • affinity chromatography, protein chromatography, and gel filtration chromatography
Tulajdonságok és előnyök
  • Desalts, removes contaminants, and transfers to a new buffer in one step.
  • Suitable for DNA purification from small molecules using gel filtration.
  • Features a small bead size, resulting in shorter diffusion distances.
  • Considered a classic gel filtration resin.
  • Desalting with Sephadex is considered superior to dialysis because it saves time, has a low dilution factor, and recovers high activity even with minute amounts of sample
Egyéb megjegyzések
G5080-100G′s updated product number is GE17-0042-01
G5080-500G′s updated product number is GE17-0042-02
Jogi információk
Sephadex is a registered trademark of Cytiva
összehasonlítható termékek
Termékszám
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Clinical-scale radiolabeling of a humanized anticarcinoembryonic antigen monoclonal antibody, hMN-14, with residualizing 131I for use in radioimmunotherapy
Govindan SV, et al.
Journal of Nuclear Medicine, 46(1), 153-159 (2005)
Relaxation of tyrosine pathway regulation underlies the evolution of betalain pigmentation in Caryophyllales
Lopez-Nieves S, et al.
The New phytologist, 217, 896-908 (2018)
L Zhang et al.
The EMBO journal, 14(2), 313-320 (1995-01-16)
Heme is a prosthetic group for numerous enzymes, cytochromes and globins, and it binds tightly, sometimes covalently, to these proteins. Interestingly, heme also potentiates binding of the yeast transcriptional activator HAP1 to DNA and inhibits mitochondrial import of the mammalian
L M Weiner et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 151(5), 2877-2886 (1993-09-01)
Bispecific monoclonal antibodies (BsmAb) with specificity for tumor Ag and effector cell trigger molecules have been shown to redirect the cytotoxicity of several peripheral blood mononuclear cell populations against relevant tumor. The BsmAb, 2B1, binds to the extracellular domain of
Factors affecting leakage of trapped solutes from phospholipid vesicles during thermotropic phase transitions
Hays LM, et al.
Cryobiology (2001)
Questions
1–9 of 9 Questions  
  1. Is "Sephadex G-50 SEC centrifuge spin column" is exactly refer to the shown product? please clarify
    1 answer
    1. Helpful?
  2. What concentration of non-ionic detergent should be used for cleaning of G50 resins
    1 answer
    1. The specific concentration of non-ionic detergent for cleaning Sephadex Media is not explicitly mentioned in the available data. However, various sources suggest concentrations ranging from 0.1 – 0.5%. This information has not been validated. The general cleaning recommendations are as follows:
      1. Wash with two column volumes of 0.2 M NaOH or a solution of a nonionic detergent. Washing the more porous Sephadex types (G-50 – G-200) with NaOH should be done outside the column because the gel will swell.
      2. Re-equilibrate the gel with 2–3 column volumes of buffer before your next experiment. When necessary, the gel can be removed from the column and sterilized by autoclaving at 120 °C, pH 7.
      Helpful?
  3. Can I use this for spin columns?
    1 answer
    1. Yes, this product can be used for spin columns. For a prepared version, please view the Roche Quick Spin columns. See the link below to review this product:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/roche/11274015001
      Helpful?
  4. What does "G-50" mean in Sephadex®  G-50, Product G5080?
    1 answer
    1. "G" stands for gel.  "50" refers to the water regain of the gel, in this instance, 5.0 g water per g dry gel.
      Helpful?
  5. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  6. What is the best buffer to use with Sephadex®  G-50, Product G5080?
    1 answer
    1. Sephadex® G-50 is very flexible in the buffers that can be used with it.  Essentially any common aqueous buffer can be used with Sephadex® G-50.  It is advised to filter buffers through a 0.22 micron filter before use.
      Helpful?
  7. How stable is Sephadex® G-50, Product G5080, after swelling?
    1 answer
    1. Sephadex® is stable in water, salt solutions, organic and denaturing solvents.  If necessary, the gel can be removed from the column and sterilized by autoclaving at 120 deg C, pH 7. The pH stability is limited to low strengths and short times at extremes of pH 2-10, particularly in the acid range.  After any washes using solutions at extremes of acidic or basic pH, the Sephadex®  should be washed and reequilibrated with buffer at neutral pH as promptly as possible.
      Helpful?
  8. How can I clean the Sephadex®  G-50, Product G5080, after use?
    1 answer
    1. To clean the gel, you can wash the gel with 2 column volumes (CV) of 0.2 M NaOH, outside of the column because the gel will swell in basic pH, or in a solution of non-ionic detergent.  Then you can rinse with water and re-equilibrate with 2-3 CV of buffer. If the resin is to be stored (longer than ~24 hours), equilibrate the resin with buffer containing an antimicrobial such as 20% ethanol or 0.02% sodium azide.
      Helpful?
  9. What kind of separation can I expect from Sephadex®  G-50, Product G5080?
    1 answer
    1. As a general rule of thumb, Sephadex® G-50 is appropriate for the separation of molecules of ~30 kDa from molecules ~1.5 kDa
      Helpful?