Fontos dokumentumok
00898
Sigma-Aldrich
DEAE-Dextran
average mol wt 10,000
Szinonimák:
Diethylaminoethyl-Dextran
About This Item
CAS-szám:
UNSPSC kód:
12171500
NACRES:
NA.32
Forma
powder
Minőségi szint
molekulatömeg
average mol wt 10,000
összetétel
nitrogen content, 2.5-4.5%
veszteség
≤10% loss on drying
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O(CCC)C(=O)c1ccc(cc1)C
InChI
1S/C11H14O2/c1-3-8-13-11(12)10-6-4-9(2)5-7-10/h4-7H,3,8H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LRNBWFXCDULFQF-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Explore FITC-labelled polysaccharides and their properties, including impact of molecular weight on molecule dimensions.