D9885
DEAE-Dextran hydrochloride
powder
Szinonimák:
Diethylaminoethyl-dextran hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
bacterial (Leuconostoc mesenteroides)
Minőségi szint
form
powder
a címkézés mértéke
~3.2% nitrogen
hasznos pH-tartomány
4.0 - 6.0
oldhatóság
H2O: soluble 100 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
tárolási hőmérséklet
room temp
Alkalmazás
Elkészítési megjegyzés
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Related Content
Dextrans are polysaccharides with molecular weights ≥1,000 Dalton, featuring a linear backbone of α-linked d-glucopyranosyl repeating units.
A dextrannak ≥1 000 Dalton molekulatömegű poliszacharidok, amelyek lineáris gerincét α-kötött d-glükopiranozil ismétlődő egységek alkotják.