T1037
Tetramethylrhodamine isothiocyanate–Dextran
average mol wt 4,400
Szinonimák:
TRITC-Dextran
About This Item
Javasolt termékek
Forma
solid
Minőségi szint
molekulatömeg
average mol wt 4,400
a címkézés mértéke
~1 TRITC per 100 glucose residues
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
- Preconcentration and Separation of Mixed-Species Samples Near a Nano-Junction in a Convergent Microchannel.: This article explores the separation of mixed-species samples using a nano-junction, employing TRITC-Dextran to track macromolecular movement within microchannels (Chiu et al., 2015).
Kiszerelés
Egyéb megjegyzések
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Explore FITC-labelled polysaccharides and their properties, including impact of molecular weight on molecule dimensions.
Related Content
Step-by-step protocol for generating apical-out human gut organoids for microbiome, ADME/Tox, viral and gastrointestinal related disease research. See the complete organoid culture protocol.