Fontos dokumentumok
51456
Urea
BioUltra, for molecular biology, 99% (T)
Szinonimák:
Carbamide, Carbonyldiamide
About This Item
Javasolt termékek
grade
for molecular biology
Minőségi szint
termékcsalád
BioUltra
Teszt
99% (T)
Forma
powder or crystals
szennyeződések
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
≤0.1% biuret
<0.005% formaldehyde (HCHO)
izzítási maradék
≤0.01% (as SO4)
veszteség
≤0.1% loss on drying, 20 °C (HV)
pH
8.0-10.0 (20 °C, 8 M in H2O)
mp
132-135 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: 8 M at 20 °C, clear, colorless
sűrűség
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
kation nyomok
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES string
NC(N)=O
λ
8 M in H2O
UV-elnyelés
λ: 260 nm Amax: ≤0.03
λ: 280 nm Amax: ≤0.02
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... CA1(759) , CA2(760)
rat ... Ppm1a(24666)
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Protocols
An optimized LC-MS/MS based workflow for low artifact tryptic digestion and peptide mapping of monoclonal antibody, adalimumab (Humira) using filter assisted sample preparation (FASP).