9510-OP
Urea
OmniPur®
Szinonimák:
Urea, Carbamide, Carbonyldiamide
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
form
powder
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szín
white
mp
132-135 °C (lit.)
sűrűség
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
kiszállítva
ambient
SMILES string
NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Ideal for protein unfolding/denaturation. Molecular biology grade.
Specifications:
DNase: None detected
Protease: None detected
RNase: None detected
Assay: ≥99.5%
A260 (0.1 M in water): ≤0.01
A280 (0.1 M in water): ≤0.01
Heavy metals (as Pb): ≤0.001
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
WGK
WGK 1