Fontos dokumentumok
1.00291
Millipore
L-Glutamic acid
for biochemistry
Szinonimák:
L-Glutamic acid, L-α-Aminoglutaric acid, Glu, L-alpha-Aminoglutaric acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H9NO4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
147.13
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
EC index szám:
200-293-7
NACRES:
NA.21
Minőségi szint
Teszt
≥99% substance (anhydrous) basis (alkalimetric)
form
solid
hatékonyság
>30000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
3.0-3.5 (25 °C, 8.6 g/L in H2O)
mp
160 °C
sűrűség
1.54 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
460 kg/m3
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.02%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
kation nyomok
As: ≤0.0005%
Ca: ≤0.001%
Co: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.0005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.01%
Na: ≤0.01%
Zn: ≤0.0005%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C5H9NO4/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WHUUTDBJXJRKMK-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (alkalimetric, calculated on dried substance): ≥ 99.0 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Appearance: white to almost white, crystalline powder or colorless crystals
Appearance of solution (0.5 mol/l, hydrochloric acid 1 mol/l): clear and colorless
Spec. rotation (α 20/D, 50 g/l, hydrochloric acid 1 mol/l, calc. on dried substance): +31.5 to +32.5
UV-Absorption (260 nm, 0.5 mol/l, 1 cm, hydrochloric acid 1 mol/l): ≤ 0.10
UV-Absorption (280 nm, 0.5 mol/l, 1 cm, hydrochloric acid 1 mol/l): ≤ 0.10
Chloride (Cl): ≤ 0.02 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.01 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
As (Arsenic): ≤ 0.0005 %
Ca (Calcium): ≤ 0.001 %
Co (Cobalt): ≤ 0.0005 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
K (Potassium): ≤ 0.0005 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.0005 %
Na (Sodium): ≤ 0.01 %
NH₄ (Ammonium): ≤ 0.01 %
Zn (Zinc): ≤ 0.0005 %
Foreign amino acids: ≤ 0.3 %
Other ninhydrine positive substances: ≤ 0.1 %
Loss on drying (105 °C; 3 h): ≤ 0.3 %
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Related Content
ZipTip® micro-SPE pipette tips are used as a single-step desalting, concentration, and purification tool for complex samples before mass spec analyses.