Merck
252557
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-2-butanone
95%
Szinonimák:
2-Hydroxyethyl methyl ketone
About This Item
Lineáris képlet:
HOCH2CH2COCH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
88.11
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
95%
törésmutató
n20/D 1.430 (lit.)
bp
73-76 °C/12 mmHg (lit.)
sűrűség
1.023 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
hydroxyl
ketone
SMILES string
CC(=O)CCO
InChI
1S/C4H8O2/c1-4(6)2-3-5/h5H,2-3H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LVSQXDHWDCMMRJ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
4-Hydroxy-2-butanone is a beta-hydroxy ketone used as a starting material to synthesize 1,3-butanediol.
4-Hydroxy-2-butanone is an important pharmaceutical intermediate. Gas phase reaction of the OH radicals with 4-hydroxy-2-butanone has been investigated by absolute rate method.
Alkalmazás
4-Hydroxy-2-butanone has been used in the synthesis of:
  • 3-buten-2-one via dehydration over anatase-TiO2 catalyst
  • 4-methyl-5-hydroxymethylthiazole
  • (±)-lineatin
  • mevalonic acid lactone
  • verrucarin
  • β-hydroxylactones
Piktogramok
Flame
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
91.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
33 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Gisèle El Dib et al.
The journal of physical chemistry. A, 117(1), 117-125 (2012-12-06)
The reaction of the OH radicals with 4-hydroxy-2-butanone was investigated in the gas phase using an absolute rate method at room temperature and over the pressure range 10-330 Torr in He and air as diluent gases. The rate coefficients were
Journal of the American Chemical Society, 67, 400-400 (1945)
Studies on the biosynthesis of cholesterol. 5. Biosynthesis of squalene from DL-3-hydroxy-3-methyl [2-14C] pentano-5-lactone.
J W CORNFORTH et al.
The Biochemical journal, 69(1), 146-155 (1958-05-01)
Recent advances in fermentative production of C4 diols and their chemo-catalytic upgrading to high-value chemicals
Varma AR, et al.
Chinese Journal of Catalysis, 52, 99-126 (2023)
The Journal of Organic Chemistry, 47, 929-929 (1982)