Fontos dokumentumok
91462
Kollisolv® PEG E 300
Szinonimák:
Poly(ethylene glycol), Lutrol E 300, Macrogol 300, Polyethylene glycol 300, PEG
About This Item
Javasolt termékek
Forma
liquid
Minőségi szint
molekulatömeg
average Mw 285-315 g/mol (from OH-value (56100*2)/OHZ)
szennyeződések
reducing substances, complies
≤0.1% sulfated ash
≤0.25% ethylene glycol and diethylene glycol (sum)
≤1 ppm ethylene oxide
≤1 ppm lead (verified on random samples only)
≤1.0% water
≤10 ppm dioxan
≤15 ppm formaldehyde
≤5 ppm heavy metals (verified on random samples only)
0.5 g acetic acid (per 100 g)
620 ppm ethylene oxide
pH
4.5-7.0 (50 g/L)
viszkozitás
80-105 mPa.s(20 °C) (5.4-6.4 CS (98.9°C))
hidroxil érték
340‑394 mg KOH/g
oldhatóság
H2O: 10%, clear, colorless
alkalmasság
complies for acidity or alkalinity
SMILES string
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
This research grade product is intended for use in R&D and development only.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
428.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
220.00 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?