Merck
81172
Poly(ethylene glycol)
greener alternative
tested according to Ph. Eur., 400
Szinonimák:
Macrogol 400, Polyethylene glycol, PEG
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
Lineáris képlet:
H(OCH2CH2)nOH
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352104
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Ügynökség
tested according to Ph. Eur.
Minőségi szint
Forma
liquid
molekulatömeg
380-420
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
környezetbarátabb alternatív kategória
SMILES string
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Általános leírás
Polyethylene glycol (PEG) is a polyether compound with repeated ethylene glycol units[-(CH2CH2O)n].
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. Polyethylene glycol (PEG) is an eco-friendly, biodegradable polymer widely used in pharmaceuticals and cosmetics. Its non-toxic nature and versatility make it a sustainable choice, derived from renewable resources, contributing to greener product formulations. Click here for more information.
Alkalmazás
Poly(ethylene glycol) has been used as a liquid medium to prepare shear thickening fluid (STF) by directly mixing it with fumica silica.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Polyethylene glycol (PEG) is a synthetic polymer and is used as an additive in food, cosmetics, and pharmaceuticals. It is also involved in biomedical applications like biosensing, imaging, and tissue engineering. PEG is used as a gold standard in bioconjugation and nanomedicine thereby increasing blood circulation time and improving drug efficacy. PEG-conjugated drugs are approved by the U.S. Food and Drug Administration (FDA). They are considered safe for use in humans. PEG reduces the liver uptake and repels protein adsorption, which makes it useful in nanocoating.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
The rheology of shear thickening fluids with various ceramic particle additives
Gurgen S, et al.
Materials & Design, 104, 312-319 (2016)
The ballistic performance of aramid based fabrics impregnated with multi-phase shear thickening fluids
Gurgen S and Kucshan MC
Polymer Testing, 64, 296-306 (2017)
The stab resistance of fabrics impregnated with shear thickening fluids including various particle size of additives
Gurgen S and Kucshan MC
Composites Part A: Applied Science and Manufacturing, 94, 50-60 (2017)
Janina-Miriam Noy et al.
Biomacromolecules, 21(6), 2320-2333 (2020-04-29)
Phosphorylcholine is known to repel the absorption of proteins onto surfaces, which can prevent the formation of a protein corona on the surface of nanoparticles. This can influence the fate of nanoparticles used for drug delivery. This material could therefore
Anisha A D'souza et al.
Expert opinion on drug delivery, 13(9), 1257-1275 (2016-04-28)
Polyethylene glycol (PEG) is a polymer of choice in drug delivery systems. This USFDA-approved polymer is popular due to its tunable properties and well-established safety profile: prime requisites considered during the selection of any excipient in formulation development. The unique