Fontos dokumentumok
40165
Dimethyldioctadecylammonium bromide
≥98.0% (AT)
Szinonimák:
Distearyldimethylammonium bromide
About This Item
Javasolt termékek
leírás
cationic
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (AT)
molekulatömeg
630.95 g/mol
technika/technikák
dialysis: suitable
enzyme immunoassay: suitable
protein purification: suitable
mp
~160 °C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCC[N+](CCCCCCCCCCCCCCCCCC)(C)C.[Br-]
InChI
1S/C38H80N.BrH/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-39(3,4)38-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-2;/h5-38H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PSLWZOIUBRXAQW-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?