Fontos dokumentumok
55332
Sigma-Aldrich
Luviquat FC 550
~40% active ingredients in H2O
Szinonimák:
Poly[(3-methyl-1-vinylimidazolium chloride)-co-(1-vinylpyrrolidone)], Polyquaternium D16
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
NACRES:
NA.22
leírás
cationic
Minőségi szint
koncentráció
~40% active ingredients in H2O
technika/technikák
protein purification: suitable
protein quantification: suitable
törésmutató
n20/D 1.417
pH
5.0-8.0 (10% in H2O, active ingredients)
sűrűség
1.11 g/mL at 20 °C
SMILES string
[Cl-].[n+]2(c[n](cc2)C)C=C.N1(CCCC1=O)C=C
InChI
1S/C6H9N2.C6H9NO.ClH/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;1-2-7-5-3-4-6(7)8;/h3-6H,1H2,2H3;2H,1,3-5H2;1H/q+1;;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZIQRJGXRRBOCEI-UHFFFAOYSA-M
Jogi információk
Luviquat is a trademark of BASF SE
Piktogramok
Environment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)