Fontos dokumentumok
29173
Disperse Orange 1
analytical standard
Szinonimák:
4-(4-Nitrophenylazo)diphenylamine
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥96.0% (HPLC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccc(cc1)\N=N\c2ccc(Nc3ccccc3)cc2
InChI
1S/C18H14N4O2/c23-22(24)18-12-10-17(11-13-18)21-20-16-8-6-15(7-9-16)19-14-4-2-1-3-5-14/h1-13,19H/b21-20+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YFVXLROHJBSEDW-QZQOTICOSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- In textile products by the ultra-high performance supercritical fluid chromatography (UHPSFC) system coupled with triple quadrupole tandem mass spectrometry (MS/MS).
- In environmental aquatic samples using solid-phase extraction and liquid chromatography coupled to electrospray ionization tandem mass spectrometry (SPE-LC-ESI-MS/MS).
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?