Fontos dokumentumok
359025
Didodecyldimethylammonium bromide
98%
Szinonimák:
DDAB, Dimethyldidodecylammonium bromide
Teszt
98%
mp
157-162 °C (lit.)
SMILES string
[Br-].CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C26H56N.BrH/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27(3,4)26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-2;/h5-26H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XRWMGCFJVKDVMD-UHFFFAOYSA-M
Related Categories
Alkalmazás
Possible applications:
- DDAB can be employed as a co-surfactant to synthesize well-defined multilamellar vesicular silica with an adjustable number of layers.
- As a surfactant to synthesize gold nanoclusters and nanocubes.
- It forms supersaturated reverse micelles and microemulsions that act as organized reaction microenvironments for the synthesis of barium sulfate.
- Calcium montmorillonite can be modified by DDAB through direct ion-exchange to synthesize thermally stable organoclay.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)