Merck
91661
Supelco
Tridodecylmethylammonium chloride
Selectophore
Szinonimák:
Methyltridodecylammonium chloride
About This Item
Lineáris képlet:
[CH3(CH2)11]3N(Cl)CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
572.47
Beilstein:
6031445
MDL-szám:
UNSPSC kód:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.61
grade
for ion-selective electrodes
Minőségi szint
leírás
cationic
termékcsalád
Selectophore
Teszt
≥97.0% (TLC)
Forma
crystals
molekulatömeg
572.47 g/mol
mp
110-112 °C (lit.)
SMILES string
[Cl-].CCCCCCCCCCCC[N+](C)(CCCCCCCCCCCC)CCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C37H78N.ClH/c1-5-8-11-14-17-20-23-26-29-32-35-38(4,36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-2)37-34-31-28-25-22-19-16-13-10-7-3;/h5-37H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SBHRWOBHKASWGU-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Alkalmazás
Selected application examples
Kiszerelés
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Egyéb megjegyzések
Electroactive component in chloride-selective solvent polymeric membrane electrodes
Jogi információk
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
kapcsolódó termék
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
D. Wegmann et al.
Mikrochim. Acta II, III, 1-1 (1984)
K. Hartman et al.
Mikrochim. Acta II, 235-235 (1978)
Vladimír Král et al.
Organic & biomolecular chemistry, 2(8), 1169-1175 (2004-04-06)
A new series of cytosine-substituted metalloporphyrin conjugates (containing Co(II) and Zn(II) as the coordinated metals) were designed and investigated as nucleotide receptors in PVC-membrane-based ion-selective electrodes under neutral conditions. The potentiometric results indicate that these systems, in particular the Co(II)-containing
S S Smith et al.
The Journal of general physiology, 114(6), 799-818 (1999-12-01)
The cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR) Cl channel exhibits lyotropic anion selectivity. Anions that are more readily dehydrated than Cl exhibit permeability ratios (P(S)/P(Cl)) greater than unity and also bind more tightly in the channel. We compared the selectivity
Jan Langmaier et al.
Analytical chemistry, 79(7), 2892-2900 (2007-02-24)
Chronopotentiometry and electrochemical impedance spectroscopy were used to study the transient behavior and the potentiometric response mechanism of the polymer membrane-based sensor for heparin. Membrane with a composition of 66 wt % poly(vinyl chloride), 33 wt % o-nitrophenyl octyl ether