Fontos dokumentumok
B4136
Benzyldimethylhexadecylammonium chloride
cationic detergent
Szinonimák:
16-BAC, Benzylhexadecyldimethylammonium chloride, Cetalkonium chloride, Cetyldimethylbenzylammonium chloride
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
form
powder
molekulatömeg
396.09 g/mol
mp
55-65 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[Cl-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C25H46N.ClH/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-20-23-26(2,3)24-25-21-18-17-19-22-25;/h17-19,21-22H,4-16,20,23-24H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SXPWTBGAZSPLHA-UHFFFAOYSA-M
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
143.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Lobbanási pont (C)
62 °C - Pensky-Martens closed cup