Merck
856576
Sigma-Aldrich
Adogen® 464
Szinonimák:
Methyltrialkyl(C8-C10)ammonium chloride
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
gőzsűrűség
>1 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
33 mmHg ( 20 °C)
form
liquid
robbanási határérték
12 %
törésmutató
n20/D 1.4665 (lit.)
sűrűség
0.898 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Cl-].[Cl-].[Cl-].CCCCCCCC[N+](C)(CCCCCCCC)CCCCCCCC.CCCCCCCCC[N+](C)(CCCCCCCCC)CCCCCCCCC.CCCCCCCCCC[N+](C)(CCCCCCCCCC)CCCCCCCCCC
InChI
1S/C31H66N.C28H60N.C25H54N.3ClH/c1-5-8-11-14-17-20-23-26-29-32(4,30-27-24-21-18-15-12-9-6-2)31-28-25-22-19-16-13-10-7-3;1-5-8-11-14-17-20-23-26-29(4,27-24-21-18-15-12-9-6-2)28-25-22-19-16-13-10-7-3;1-5-8-11-14-17-20-23-26(4,24-21-18-15-12-9-6-2)25-22-19-16-13-10-7-3;;;/h5-31H2,1-4H3;5-28H2,1-4H3;5-25H2,1-4H3;3*1H/q3*+1;;;/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RMQKQYWUFZNCMA-UHFFFAOYSA-K
Alkalmazás
Common phase transfer catalyst. Used to extract metal ions for spectrophotometric determinations.
Jogi információk
Adogen is a registered trademark of Evonik Goldschmidt Corporation
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
109.9 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
43.3 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 344, 30-30 (1992)
Rev. Roum. Chim., 36, 77-77 (1991)
Dehmlow, E.V. Dehmlow, S.S.
Phase Transfer Catalysis (Academic Press) (1993)