Fontos dokumentumok
364797
Disperse Orange 3
Dye content 90 %
Szinonimák:
4-(4-Nitrophenylazo)aniline
About This Item
Javasolt termékek
összetétel
Dye content, 90%
mp
~200 °C (dec.) (lit.)
λmax
443 nm
SMILES string
Nc1ccc(cc1)\N=N\c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C12H10N4O2/c13-9-1-3-10(4-2-9)14-15-11-5-7-12(8-6-11)16(17)18/h1-8H,13H2/b15-14+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UNBOSJFEZZJZLR-CCEZHUSRSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?