Fontos dokumentumok
40103
N,N-Dimethyldecylamine N-oxide
≥99.0% (NT)
Szinonimák:
1-Decanamine, N,N-dimethyl-, N-oxide, N,N-dimethyldecan-1-amine oxide, DDAO
About This Item
Javasolt termékek
leírás
non-ionic
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (NT)
Forma
powder
molekulatömeg
201.35 g/mol
szennyeződések
≤0.03% peroxides (as H2O2)
anion nyomok
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
kation nyomok
Ca: ≤500 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤50 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCC[N+](C)(C)[O-]
InChI
1S/C12H27NO/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13(2,3)14/h4-12H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZRKZFNZPJKEWPC-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?