Fontos dokumentumok
74884
Sodium 1-octanesulfonate monohydrate
≥99.0% (T)
Szinonimák:
1-Octanesulfonic acid sodium salt monohydrate
About This Item
Javasolt termékek
leírás
anionic
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (T)
Forma
sheet
molekulatömeg
234.29 g/mol
technika/technikák
ion pair chromatography: suitable
mp
≥300 °C (lit.)
SMILES string
O.[Na+].CCCCCCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H18O3S.Na.H2O/c1-2-3-4-5-6-7-8-12(9,10)11;;/h2-8H2,1H3,(H,9,10,11);;1H2/q;+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MBURIAHQXJQKRE-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)