STS0005
Triton™ CG-110
Non-ionic surfactant
Szinonimák:
Alkyl polyglucoside (APG)-natural surfactant
About This Item
Javasolt termékek
grade
laboratory grade
Minőségi szint
leírás
non-ionic
form
liquid
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
CMC
1748 ppm (25°C)
átmeneti hőmérséklet
pour point -15 °C
cloud point >100 °C (1 wt% actives aq solution)
oldhatóság
water: freely soluble at 20 °C (visual)
sűrűség
1.15 g/mL at 20 °C
környezetbarátabb alternatív kategória
, Aligned
InChI
1S/C16H32O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-21-16-15(20)14(19)13(18)12(11-17)22-16/h12-20H,2-11H2,1H3/t12-,13-,14+,15-,16?/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JDRSMPFHFNXQRB-IWQYDBTJSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- In the preparation of multilamellar vesicles as carriers for tretinoins and retinoids.
- In the study of mineralization, leaching, and adsorption of glyphosate herbicide in the soil.
Tulajdonságok és előnyök
- Mild
- Good detergency & wetting properties
- Lower color than Triton BG-10
- Readily biodegradable
- Moderate to high stable foam
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?