Merck
G3776
Sigma-Aldrich
Guanosine 5′-triphosphate sodium salt solution
HPLC purified, aqueous solution for RNA polymerase transcription
Szinonimák:
GTP
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.52
biológiai forrás
Porcine brain
bacterial (Corynebacterium)
yeast
Minőségi szint
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
liquid
koncentráció
100 mM in H2O (adjusted to pH 7)
szín
colorless
idegen aktivitás
DNase, RNase and Nickase, none detected
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].NC1=Nc2c(ncn2[C@@H]3O[C@H](COP(O)(=O)OP([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O)C(=O)N1
InChI
1S/C10H16N5O14P3.3Na/c11-10-13-7-4(8(18)14-10)12-2-15(7)9-6(17)5(16)3(27-9)1-26-31(22,23)29-32(24,25)28-30(19,20)21;;;/h2-3,5-6,9,16-17H,1H2,(H,22,23)(H,24,25)(H2,19,20,21)(H3,11,13,14,18);;;/q;3*+1/p-3/t3-,5-,6-,9-;;;/m1.../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KZRMTEVIDYXWQW-CYCLDIHTSA-K
Géninformáció
human ... HRAS(3265)
Alkalmazás
Guanosine 5′-triphosphate sodium salt solution has been used:
  • for reconstituting transducin during purification of transducin.
  • as a compnent of the 3.3X loading buffer to assemble 32P-miR-31—3xFLAG-AGO2 complexes
  • as a component of the nucleotide substrate mix to evaluate the hydrolytic activity of MutT homolog 1 (MTH1) on methylated nucleoside triphosphates
  • in DNA-dependent RNA polymerase transcription
Biokémiai/fiziológiai hatások
Guanosine 5′-triphosphate (GTP) forms nearly 25% of the total nucleotide triphosphate pool and is a nucleotide anion. It participates in several biological functions such as cell signaling by activation of GTP-binding proteins, RNA and protein synthesis, and production of cyclic guanosine monophosphate (cGMP), a secondary messenger. GTP also participates in the production of stringent alarmone.
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Reyad A Elbarbary et al.
Methods (San Diego, Calif.), 152, 18-22 (2018-05-20)
MicroRNAs (miRNAs) comprise a class of small non-coding RNAs that regulate the stability and/or translatability of most protein-coding transcripts. Steady-state levels of mature miRNAs can be controlled through mechanisms that influence their biogenesis and/or decay rates. Pathways that mediate mature
Giselle Cerchiaro et al.
Redox report : communications in free radical research, 14(2), 82-92 (2009-04-25)
Levels of oxidized guanosine base in DNA have become a hallmark biomarker in assessing oxidative stress implicated in a variety of disease and toxin-induced states. However, there is evidence that the guanosine in the nucleotide triphosphate pool (GTP) is more
In vitro biochemical assays to monitor rhodopsin function.
Sammons J and Gross AK
Methods in Molecular Biology, 884, 167-181 (2012)
Water-soluble luminescent copper nanoclusters reduced and protected by histidine for sensing of guanosine 5'-triphosphate
Zhao X J and Huang, C Z
New. J. Chem., 38(8), 3673-3677 (2014)
A L Menon et al.
Journal of bacteriology, 176(2), 291-295 (1994-01-01)
H2 oxidation in Azotobacter vinelandii is catalyzed by a membrane-bound, alpha beta dimeric [NiFe] hydrogenase. Maturation of the enzyme involves cleavage of a putative N-terminal signal sequence in the beta subunit and removal of 15 amino acids from the C
Cikkek
Understand how mRNA vaccines induce immunity. and read how synthetic mRNA is prepared for vaccine immunogens and other biopharmaceuticals. Find reagents for synthesis of mRNA.