Fontos dokumentumok
SML0068
CTP Inhibitor
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
ZINC Compound 792949; 4-Chloro-3-[[(3-nitrophenyl)amino]sulfonyl]-benzoic acid
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
szín
white to tan
oldhatóság
DMSO: ≥23 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC(=O)c1ccc(Cl)c(c1)S(=O)(=O)Nc2cccc(c2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C13H9ClN2O6S/c14-11-5-4-8(13(17)18)6-12(11)23(21,22)15-9-2-1-3-10(7-9)16(19)20/h1-7,15H,(H,17,18)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IIJQJWNGBILZCU-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
CTP inhibitor has been used in mouse to study the transition of endothelial to mesenchymal cells.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3