Fontos dokumentumok
U6750
Uridine 5′-triphosphate trisodium salt hydrate
Type IV, ≥93.0% (HPLC)
Szinonimák:
UTP Na3
About This Item
Javasolt termékek
típus
Type IV
Minőségi szint
Teszt
≥93.0% (HPLC)
oldhatóság
H2O: soluble 25 mg of UTP in 0.5 ml of solvent, clear, colorless
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].O[C@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)N2C=CC(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H15N2O15P3.3Na/c12-5-1-2-11(9(15)10-5)8-7(14)6(13)4(24-8)3-23-28(19,20)26-29(21,22)25-27(16,17)18;;;/h1-2,4,6-8,13-14H,3H2,(H,19,20)(H,21,22)(H,10,12,15)(H2,16,17,18);;;/q;3*+1/p-3/t4-,6-,7-,8-;;;/m1.../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MMJGIWFJVDOPJF-LLWADOMFSA-K
Related Categories
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Elkészítési megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?