Fontos dokumentumok
208353
Molybdenum(V) chloride
95%
Szinonimák:
Molybdenum pentachloride, Pentachloromolybdenum
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
1.75 mmHg ( 25 °C)
131 mmHg ( 250 °C)
Minőségi szint
Teszt
95%
form
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: molybdenum
szennyeződések
<0.5% insoluble matter
bp
268 °C (lit.)
mp
194 °C (lit.)
sűrűség
2.928 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
SMILES string
Cl[Mo](Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/5ClH.Mo/h5*1H;/q;;;;;+5/p-5
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GICWIDZXWJGTCI-UHFFFAOYSA-I
Alkalmazás
- Condensation of nitrobenzene with alcohols and C-C coupling of alkenyllithium reagents.
- Direct amidation of benzylic alcohols with sulfonamides and carbamates.
It can also be used as aprecursor to synthesize alumina/molybdenum nanocomposites and methylenemolybdenumreagents for chemoselective carbonyl alkenation.
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?