Fontos dokumentumok
C8552
Cytidine 5′-triphosphate disodium solution
HPLC purified, aqueous solution for RNA polymerase transcription
Szinonimák:
CTP-Na2
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
form
liquid
koncentráció
95-105 mM in H2O (adjusted to pH 7 with Sodium Hydroxide)
szín
colorless
idegen aktivitás
DNase and RNase, none detected
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2O[C@H](COP(O)(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C9H16N3O14P3.2Na/c10-5-1-2-12(9(15)11-5)8-7(14)6(13)4(24-8)3-23-28(19,20)26-29(21,22)25-27(16,17)18;;/h1-2,4,6-8,13-14H,3H2,(H,19,20)(H,21,22)(H2,10,11,15)(H2,16,17,18);;/q;2*+1/p-2/t4-,6-,7-,8-;;/m1../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NFQMDTRPCFJJND-WFIJOQBCSA-L
Általános leírás
Alkalmazás
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Cikkek
Understand how mRNA vaccines induce immunity. and read how synthetic mRNA is prepared for vaccine immunogens and other biopharmaceuticals. Find reagents for synthesis of mRNA.