Fontos dokumentumok
27606
DL-Malic acid
meets analytical specification of FCC, E296, 99-100.5% (alkalimetric)
Szinonimák:
(±)-2-Hydroxysuccinic acid, DL-Hydroxybutanedioic acid
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
4.6 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Teszt
99-100.5% (alkalimetric)
form
solid
optikai aktivitás
[α]/D −0.10 to +0.10°
öngyulladási hőmérséklet
644 °F
minőség
meets analytical specification of FCC, E296
technika/technikák
IR spectroscopy: suitable
szennyeződések
≤0.05% maleic acid
≤0.1% water insoluble matter
≤1% fumaric acid
izzítási maradék
≤0.1% (as SO4)
mp
129-133 °C
131-133 °C (lit.)
oldhatóság
acetone: soluble 17.75 g/ 100 gm at 20 °C
diethyl ether: soluble 0.84 g/100 gm at 20 °C
dioxane: soluble 22.70 g/100 gm at 20 °C
ethanol: soluble 45.53 g/100 gm at 20 °C
methanol: soluble 82.70 g/100 g at 20 °C
water: soluble 55.8 g/100 gm at 20 °C
benzene: insoluble
kation nyomok
As: ≤3 mg/kg
Hg: ≤1 mg/kg
Pb: ≤2 mg/kg
alkalmasság
complies for identity (IR)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
OC(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BJEPYKJPYRNKOW-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
397.4 °F
Lobbanási pont (C)
203 °C