Merck
W304409
Sigma-Aldrich
L-(+)-Tartaric acid
≥99.7%, FCC, FG
Szinonimák:
(2R,3R)-(+)-Tartaric acid, L-Threaric acid
About This Item
Lineáris képlet:
HO2CCH(OH)CH(OH)CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
150.09
FEMA-szám:
3044
Beilstein:
1725147
EC-szám:
Európai Tanács szám:
18
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
8.018
NACRES:
NA.21
Érzékszervi:
odorless
grade:
FG
Halal
biológiai forrás:
synthetic
Ügynökség:
meets purity specifications of JECFA
élelmiszer allergén:
no known allergens
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Halal
Ügynökség
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 163.110
FDA 21 CFR 163.111
FDA 21 CFR 163.112
FDA 21 CFR 184.1099
gőzsűrűség
5.18 (vs air)
Teszt
≥99.7%
Forma
crystalline powder
optikai aktivitás
[α]20/D +12.5°, c = 20 in H2O
öngyulladási hőmérséklet
797 °F
mp
170-172 °C (lit.)
oldhatóság
water: soluble 150 g/L at 25 °C
kation nyomok
As: ≤3 ppm
Cd: ≤1 ppm
Hg: ≤1 ppm
heavy metals (as Pb): ≤2 ppm
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
odorless
SMILES string
O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t1-,2-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FEWJPZIEWOKRBE-JCYAYHJZSA-N
Általános leírás
L-(+)-Tartaric acid is an organic acid commonly used as an acidulant, flavor enhancer, firming agent and humectant.
Alkalmazás
  • Terahertz-spectroscopy for non-destructive determination of crystallinity of L-tartaric acid in smartFilms and tablets made from paper.: This study leverages terahertz spectroscopy to assess the crystallinity of L-(+)-tartaric acid in innovative pharmaceutical applications, enhancing non-destructive testing methods for quality control (Ornik et al., 2020 May). Link to the article.
  • Enhanced pulmonary absorption of poorly soluble itraconazole by micronized cocrystal dry powder formulations.: Research shows the use of L-(+)-tartaric acid in cocrystal formulations with itraconazole to improve its pulmonary absorption, demonstrating a significant advancement in drug delivery technologies (Karashima et al., 2017 Jun). Link to the article.
  • Physicochemical Evaluation and Developability Assessment of Co-amorphouses of Low Soluble Drugs and Comparison to the Co-crystals.: This article discusses the role of L-(+)-tartaric acid in enhancing the solubility and bioavailability of pharmaceuticals through co-amorphous systems, offering a critical insight into drug formulation strategies (Yamamoto et al., 2016 Dec). Link to the article.
  • Functionalized polycarbonate derived from tartaric acid: enzymatic ring-opening polymerization of a seven-membered cyclic carbonate.: This research explores the synthesis of biodegradable polymers from L-(+)-tartaric acid, emphasizing its utility in developing environmentally friendly materials (Wu et al., 2008 Oct). Link to the article.
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
302.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
150 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Dictionary of Food Compounds with CD-ROM: Additives, Flavors, and Ingredients, 1794-1794 (2012)
J B Olivato et al.
Carbohydrate polymers, 92(2), 1705-1710 (2013-02-13)
Tartaric acid (TA), a dicarboxylic acid, can act as a compatibiliser in starch/polyester blends. A mixture design was proposed to evaluate the effect of TA on the properties of starch/poly (butylene adipate co-terephthalate) (PBAT) blown films plasticised with glycerol. The
Mrinal Kanti Bain et al.
Carbohydrate polymers, 91(2), 529-536 (2012-11-06)
Gelation temperature of MC was reduced from 59°C to 54°C with the addition of 10% PEG. Sodium tartrate (NaT) and sodium citrate (NaC) were added to the MC-PEG solution to further reduce the gelation temperature close to physiological temperature. Different
Mark D Eddleston et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 48(92), 11340-11342 (2012-10-18)
The formation of diastereomeric cocrystals of malic acid and tartaric acid was investigated by liquid-assisted grinding in the solid state. We demonstrate that racemic malic acid can be converted into two distinct diastereomeric cocrystal phases by grinding with a single
Andrea Bencini et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 48(84), 10428-10430 (2012-09-18)
A chiral ditopic polyammonium receptor featuring two [9]aneN(3) moieties separated by a (S)-BINOL linker is able to selectively bind and sense in water (S,S)-tartaric acid over its (R,R)/meso forms.