Fontos dokumentumok
27240
Chrysoidine G
for microscopy (Bact., Bot., Vit.)
Szinonimák:
4-Phenylazo-m-phenylenediamine monohydrochloride, Basic Orange 2, Chrysoidine Y
About This Item
Javasolt termékek
grade
for microscopy (Bact., Bot., Vit.)
Minőségi szint
Forma
powder
mp
235 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
Cl[H].Nc1ccc(N=Nc2ccccc2)c(N)c1
InChI
1S/C12H12N4.ClH/c13-9-6-7-12(11(14)8-9)16-15-10-4-2-1-3-5-10;/h1-8H,13-14H2;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MCTQNEBFZMBRSQ-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?