Fontos dokumentumok
C0775
Crystal Violet
Dye content, ≥90%, certified by the Biological Stain Commission, powder
Szinonimák:
Basic Violet 3, Gentian Violet, Hexamethylpararosaniline chloride, Methyl Violet 10B
About This Item
Javasolt termékek
product name
Crystal Violet, certified by the Biological Stain Commission
grade
certified by the Biological Stain Commission
Minőségi szint
form
powder
összetétel
Dye content, ≥90%
technika/technikák
microbe id | staining: suitable
szín
green to very dark green
pH
2.5 — 3.5 (20 °C)
mp
205 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
H2O: 1 mg/mL
sűrűség
1.19 g/cm3 at 20 °C
antibiotikus hatásspektrum
fungi
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Hatásmechanizmus
cell membrane | interferes
enzyme | inhibits
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[Cl-].CN(C)c1ccc(cc1)\C(c2ccc(cc2)N(C)C)=C3/C=C\C(C=C3)=[N+](/C)C
InChI
1S/C25H30N3.ClH/c1-26(2)22-13-7-19(8-14-22)25(20-9-15-23(16-10-20)27(3)4)21-11-17-24(18-12-21)28(5)6;/h7-18H,1-6H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZXJXZNDDNMQXFV-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
It has been used to check cell viability. It has also been used for the staining of cells to study cell migration and invasion.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Alkalmasság
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3