Merck
718211
Sigma-Aldrich
1-Methylimidazole-2-sulfonyl chloride
95%
Szinonimák:
1-Methyl-1H-imidazole-2-sulfonyl chloride, 2-Chlorosulfonyl-1-methylimidazole
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C4H5ClN2O2S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
180.61
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
95%
form
solid
mp
66-71 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cn1ccnc1S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C4H5ClN2O2S/c1-7-3-2-6-4(7)10(5,8)9/h2-3H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VIGPKJYEYGGCLK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Health hazardCorrosion
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Xingnan Li et al.
Steroids, 99(Pt A), 84-90 (2014-12-30)
Estrogen metabolites are important biomarkers to evaluate cancer risks and metabolic diseases. Due to their low physiological levels, a sensitive and accurate method is required, especially for the quantitation of unconjugated forms of endogenous steroids and their metabolites in humans.