Fontos dokumentumok
D7750
2′-Deoxycytidine 5′-monophosphate
Sigma Grade, ≥95.0%
Szinonimák:
Deoxycytidylic acid, dCMP
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
Sigma Grade
Teszt
≥95.0%
Forma
powder
oldhatóság
1 M NH4OH: 50 mg/mL, clear, colorless
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@H]2C[C@H](O)[C@@H](COP(O)(O)=O)O2
InChI
1S/C9H14N3O7P/c10-7-1-2-12(9(14)11-7)8-3-5(13)6(19-8)4-18-20(15,16)17/h1-2,5-6,8,13H,3-4H2,(H2,10,11,14)(H2,15,16,17)/t5-,6+,8+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NCMVOABPESMRCP-SHYZEUOFSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?