Fontos dokumentumok
M6908
Myeloperoxidase from human leukocytes
lyophilized powder, ≥50 units/mg protein
Szinonimák:
MPO, Peroxidase, myelo
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human leucocytes
Minőségi szint
form
lyophilized powder
specifikus aktivitás
≥50 units/mg protein
oldhatóság
H2O: soluble
aqueous buffers such as 50 mM sodium acetate: soluble (Freezing of the enzyme in solution may result in a substantial loss of activity.)
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/H2O3/c1-3-2/h1-2H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JSPLKZUTYZBBKA-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... MPO(4353)
Általános leírás
Alkalmazás
- as a standard to quantify the neutrophil (polymorphonuclear cell [PMN]) infiltration in lung tissue
- as a neutrophil extracelullar trap (NET) component to stimulate 106 dendritic cells or 106 macrophages
- as a standard in myeloperoxidase (MPO) assay to measure pancreatic MPO
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egyéb megjegyzések
Egység definíció
Fizikai forma
Analízis megjegyzés
inhibitor
szubsztrát
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1