Fontos dokumentumok
C9750
β-Carotene
synthetic, ≥93% (UV), powder
Szinonimák:
β,β-Carotene, Provitamin A
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
Teszt
≥93% (UV)
Forma
powder
hatékonyság
~1,600,000 units vitamin A per g
szín
dark red to brown
mp
178-179 °C
oldhatóság
hexane: 1.1 mg/mL
DMSO: 30 μg/mL
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC1=C(/C=C/C(C)=C/C=C/C(C)=C/C=C/C=C(C)/C=C/C=C(C)/C=C/C2=C(C)CCCC2(C)C)C(C)(C)CCC1
InChI
1S/C40H56/c1-31(19-13-21-33(3)25-27-37-35(5)23-15-29-39(37,7)8)17-11-12-18-32(2)20-14-22-34(4)26-28-38-36(6)24-16-30-40(38,9)10/h11-14,17-22,25-28H,15-16,23-24,29-30H2,1-10H3/b12-11+,19-13+,20-14+,27-25+,28-26+,31-17+,32-18+,33-21+,34-22+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OENHQHLEOONYIE-JLTXGRSLSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- to generate nano emulsions to evaluate their bioavailability potential
- as a standard, for β-carotene evaluation in blood and skin samples using high performance liquid chromatography (HPLC),
- as a dietary supplement of vitamin-A in young rats by HPLC
- as a dietary supplement in mice to reduce hearing loss and hair cell damage
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Vigyázat
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
217.9 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
103.3 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.