Fontos dokumentumok
11775
Canthaxanthin
≥95.0% (HPLC), powder or crystals
Szinonimák:
Canthaxanthin (trans), β-Carotin-4,4′-dione, E 161g
About This Item
Javasolt termékek
product name
Canthaxanthin, ≥95.0% (HPLC)
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
Teszt
≥95.0% (HPLC)
form
powder or crystals
szín
light red to dark brown
λ
in hexane (with 2% dichloromethane)
UV-elnyelés
λ: 465 nm±5 nm Amax
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC(=C/C=C/C=C(C)/C=C/C=C(C)/C=C/C1=C(C)C(=O)CCC1(C)C)\C=C\C=C(C)\C=C\C2=C(C)C(=O)CCC2(C)C
InChI
1S/C40H52O2/c1-29(17-13-19-31(3)21-23-35-33(5)37(41)25-27-39(35,7)8)15-11-12-16-30(2)18-14-20-32(4)22-24-36-34(6)38(42)26-28-40(36,9)10/h11-24H,25-28H2,1-10H3/b12-11+,17-13+,18-14+,23-21+,24-22+,29-15+,30-16+,31-19+,32-20+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FDSDTBUPSURDBL-DKLMTRRASA-N
11 - Combustible Solids
WGK
nwg