Fontos dokumentumok
06627
2-Aminoacridone
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥98.0% (HPLC)
Szinonimák:
2-Amino-9(10H)-acridinone, 2-amino-10H-acridin-9-one, AMAC
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
BioReagent
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (HPLC)
oldhatóság
DMF: soluble
DMSO: soluble
fluoreszcencia
λex 420 nm; λem 542 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
alkalmasság
suitable for fluorescence
SMILES string
Nc1ccc2Nc3ccccc3C(=O)c2c1
Nc1ccc2Nc3ccccc3C(=O)c2c1
InChI
1S/C13H10N2O/c14-8-5-6-12-10(7-8)13(16)9-3-1-2-4-11(9)15-12/h1-7H,14H2,(H,15,16)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PIGCSKVALLVWKU-UHFFFAOYSA-N
Kiszerelés
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Glycans play a key role in protein structure and disease; representation on cell surfaces is the glycome.