08658
8-Aminonaphthalene-1,3,6-trisulfonic acid disodium salt
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (CE)
Szinonimák:
ANTS, Disodium 8-amino-1,3,6-naphthalenetrisulfonate
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
BioReagent
Minőségi szint
Teszt
≥90% (CE)
szennyeződések
~8% water
oldhatóság
15% acetic acid: soluble
H2O: soluble
fluoreszcencia
λex 356 nm; λem 512 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
alkalmasság
suitable for fluorescence
SMILES string
[Na+].[Na+].Nc1cc(cc2cc(cc(c12)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C10H9NO9S3.2Na/c11-8-3-6(21(12,13)14)1-5-2-7(22(15,16)17)4-9(10(5)8)23(18,19)20;;/h1-4H,11H2,(H,12,13,14)(H,15,16,17)(H,18,19,20);;/q;2*+1/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KHJANRFXWPPWEL-UHFFFAOYSA-L
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
Glycans play a key role in protein structure and disease; representation on cell surfaces is the glycome.
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.