Fontos dokumentumok
201634
6-Aminofluorescein
Szinonimák:
Fluoresceinamine isomer II
About This Item
Javasolt termékek
Forma
powder
Minőségi szint
mp
285 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
methanol: 1 mg/mL, clear, yellow to very dark yellow-orange
λmax
495 nm
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
Nc1ccc2C(=O)OC3(c4ccc(O)cc4Oc5cc(O)ccc35)c2c1
InChI
1S/C20H13NO5/c21-10-1-4-13-16(7-10)20(26-19(13)24)14-5-2-11(22)8-17(14)25-18-9-12(23)3-6-15(18)20/h1-9,22-23H,21H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YOAWSYSKQHLFPM-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?