Fontos dokumentumok
A38401
9-Aminoacridine hydrochloride monohydrate
98%
Teszt
98%
Forma
powder
mp
300 °C (lit.)
λmax
400 nm
420 nm (2nd)
SMILES string
O.Cl.Nc1c2ccccc2nc3ccccc13
InChI
1S/C13H10N2.ClH.H2O/c14-13-9-5-1-3-7-11(9)15-12-8-4-2-6-10(12)13;;/h1-8H,(H2,14,15);1H;1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OREJEGKBQBIJSJ-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.