Fontos dokumentumok
09341
8-Aminopyrene-1,3,6-trisulfonic acid trisodium salt
suitable for fluorescence, BioReagent, ≥96.0% (HPCE)
Szinonimák:
1,3,6-Pyrenetrisulfonic acid, 8-amino trisodium salt, APTS, Trisodium 8-aminopyrene-1,3,6-trisulfonate
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
BioReagent
Minőségi szint
Teszt
≥96.0% (HPCE)
mp
≥250 °C (lit.)
oldhatóság
DMF: soluble
DMSO: soluble
H2O: soluble
fluoreszcencia
λex 420 nm; λem 500 nm in 0.1 M Tris pH 7.4 (quenching with Vitamin B1)
λex 488 nm; λem 520 nm(lit.)
alkalmasság
suitable for fluorescence
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].Nc1cc(c2ccc3c(cc(c4ccc1c2c34)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C16H11NO9S3.3Na/c17-11-5-12(27(18,19)20)8-3-4-10-14(29(24,25)26)6-13(28(21,22)23)9-2-1-7(11)15(8)16(9)10;;;/h1-6H,17H2,(H,18,19,20)(H,21,22,23)(H,24,25,26);;;/q;3*+1/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XSTNYACEWLNWPY-UHFFFAOYSA-K
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
Glycans play a key role in protein structure and disease; representation on cell surfaces is the glycome.