Merck
V403
Sigma-Aldrich
γ-Valerolactone
ReagentPlus®, 99%
Szinonimák:
γ-Valerolactone, gamma-Valerolactone, γ-Methyl-γ-butyrolactone, 4,5-Dihydro-5-methyl-2(3H)-furanone, 4-Hydroxypentanoic acid lactone
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H8O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
100.12
Beilstein:
80420
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
99%
gőzsűrűség
3.45 (vs air)
Minőségi szint
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
99%
törésmutató
n20/D 1.432 (lit.)
bp
207-208 °C (lit.)
82-85 °C/10 mmHg (lit.)
mp
−31 °C (lit.)
sűrűség
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC1CCC(=O)O1
InChI
1S/C5H8O2/c1-4-2-3-5(6)7-4/h4H,2-3H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GAEKPEKOJKCEMS-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... CYP1A2(1544)
Általános leírás
γ-valerolactone (GVL) is found naturally in fruits and often used as a fuel additive and food ingredient. It is prominently employed in the production of both energy and carbon-based products.
Alkalmazás
γ-valerolactone (GVL) can be used as a green solvent:
  • To transform lignocellulose into furfural using a solid acid catalyst, H-mordenite.
  • To synthesize phosphatidylserine.
Jogi információk
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
204.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
96 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Highly efficient synthesis of phosphatidylserine in the eco-friendly solvent γ-valerolactone
Duan Z-Q and Hu Fei
Green Chemistry, 14(6), 1581-1583 (2012)
γ-Valerolactone-a sustainable liquid for energy and carbon-based chemicals
Horvath I, et al.
Green Chemistry, 10(2), 238-242 (2008)
Yan Zhao et al.
Bioresource technology, 114, 740-744 (2012-04-18)
In the present study, γ-valerolactone (GVL) is firstly reported to be converted into aromatic hydrocarbons through catalytic pyrolysis. The catalysts and reaction conditions are both critical in maximizing the hydrocarbon selectivity. Four zeolites, i.e. MCM-41, β-zeolite, ZSM-5 and HZSM-5 were
Hydrogen-independent reductive transformation of carbohydrate biomass into γ-valerolactone and pyrrolidone derivatives with supported gold catalysts.
Xian-Long Du et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 50(34), 7815-7819 (2011-07-07)
Conversion of levulinic acid and formic acid into γ-valerolactone over heterogeneous catalysts.
Li Deng et al.
ChemSusChem, 3(10), 1172-1175 (2010-09-28)