Fontos dokumentumok
S7670
Sodium acetate trihydrate
BioXtra, ≥99.0%
Szinonimák:
Acetic acid sodium salt trihydrate
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
BioXtra
Minőségi szint
Teszt
≥99.0%
form
powder
öngyulladási hőmérséklet
1112 °F
szennyeződések
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
pH
8.5-10 (25 °C, 408 g/L)
oldhatóság
H2O: 1 M, clear, colorless
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
kation nyomok
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
SMILES string
O.O.O.[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na.3H2O/c1-2(3)4;;;;/h1H3,(H,3,4);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
- as a component of citrate-acetate buffer for hydroxyproline assay
- to prepare buffered salt solutions for ultrafiltration experiments
- to prepare acetate buffer solution for the electrochemical synthesis of indium tin oxide/gold nanoparticles/nickel oxide/poly(Pyrrole-N-propionic acid) (ITO/GNPs/NiO/poly(PPA)) electrode
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?