Fontos dokumentumok
241245
Sodium acetate
ACS reagent, ≥99.0%
Szinonimák:
Acetic acid sodium salt
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Teszt
≥99.0%
Forma
solid
öngyulladási hőmérséklet
1112 °F
szennyeződések
≤0.01% insolubles
veszteség
≤1.0% loss on drying
pH
7.0-9.2 (25 °C, 5%)
pKa
4.76 (acetic acid)
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.002%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.003%
kation nyomok
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.001%
Mg: ≤0.002%
heavy metals: ≤0.001% (by ICP-OES)
alkalmasság
complies for IR spectroscopy
SMILES string
[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
- Oxazolones via Erlenmeyer Plochl condensation reaction of aromatic aldehydes and hippuric acid.
- Cinnamic acids via Perkin reaction between aromatic aldehydes and acid anhydrides.
It can also be used as a catalyst in tandem Knoevenagel-Michael multicomponent reactions.
WGK
WGK 1
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?