Fontos dokumentumok
T3925
Trenbolone
analytical standard, for drug analysis
Szinonimák:
17β-Hydroxyestra-4,9,11-trien-3-one
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard, for drug analysis
Minőségi szint
Teszt
≥93%
gyógyszerellenőrzés
USDEA Schedule III; Home Office Schedule 4.2; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CCC3=C1C=C[C@]4(C)[C@@H](O)CC[C@@]24[H]
InChI
1S/C18H22O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h8-10,15-17,20H,2-7H2,1H3/t15-,16+,17+,18+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MEHHPFQKXOUFFV-OWSLCNJRSA-N
Géninformáció
rat ... Ar(24208)
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - Repr. 2 - STOT RE 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)