S9640
Sodium tetraborate decahydrate
ACS reagent, ≥99.5%
Szinonimák:
Borax decahydrate, Sodium borate decahydrate
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for SM 4500 - NH3
gőznyomás
0.213 hPa ( 20 °C)
Teszt
≥99.5%
form
powder or crystals
szennyeződések
≤0.005% Insoluble matter
pH
9.15-9.20 (25 °C, 0.01 M in solution)
sűrűség
1.73 g/mL at 25 °C (lit.)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
kation nyomok
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤5 ppm
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
SMILES string
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-]B1Ob2ob([O-])ob(O1)o2
InChI
1S/B4O7.2Na.10H2O/c5-1-7-3-9-2(6)10-4(8-1)11-3;;;;;;;;;;;;/h;;;10*1H2/q-2;2*+1;;;;;;;;;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CDMADVZSLOHIFP-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Regioselective thiolysis of 1,2-epoxides by using thiols to synthesize β-hydroxy sulfides.
- Hetero-Michael addition of thiols with electron-deficient olefins to synthesize corresponding β-adducts.
- Solvent-free Biginelli reaction to synthesize 3,4-dihydropyrimidin-2(1H)-ones.
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Related Content
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.