Fontos dokumentumok
746479
Lithium bromide
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ReagentPlus®, ≥99%
About This Item
Javasolt termékek
grade
anhydrous
Minőségi szint
gőznyomás
1 hPa ( 748 °C)
termékcsalád
ReagentPlus®
Redi-Dri™
Teszt
≥99%
form
powder
minőség
free-flowing
pH
7 (20 °C, 10 g/L)
mp
550 °C (lit.)
SMILES string
[Li+].[Br-]
InChI
1S/BrH.Li/h1H;/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AMXOYNBUYSYVKV-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
- Solvent-free condensation of arylene diamines and esters to synthesize 2-substituted benzimidazoles and imidazopyridines.
- Three-component condensation of aldehydes, β-ketoesters, and urea to synthesize dihydropyrimidinones via Biginelli reaction.
- Solvent-free Ehrlich-Sachs reaction.
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Cikkek
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.