Fontos dokumentumok
793620
Lithium chloride
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ReagentPlus®, 99%
About This Item
Javasolt termékek
grade
anhydrous
Minőségi szint
termékcsalád
ReagentPlus®
Redi-Dri™
Teszt
99%
Forma
powder or crystals
minőség
free-flowing
pH
6
mp
605 °C (lit.)
SMILES string
[Li+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Li/h1H;/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
- Cyanosilylation of aldehydes and ketones with cyanotrialkylsilanes to give silylated cyanohydrins.
- Microwave-assisted Claisen-Schmidt condensation to prepare α, β-unsaturated ketones.
- An additive in the Pd-catalyzed Stille coupling of aryl iodides with arylstannanes to synthesize corresponding biphenyls.
- A catalyst for the chemo- and regioselective demethylation of aryl methyl ethers to corresponding phenol products.
Tulajdonságok és előnyök
- Increased efficiency – Eliminate time and effort of loosening hardened powders
- Safety – Avoid risks of using tools of force to break up clumps
- Economy – Faster preparation and solvation increase productivity and reduce costs
- Assured quality – Excellent, expert-tested quality with no anti-caking agents
- Flexible volumes – Available from research amounts to scale-up quantities
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.