Fontos dokumentumok
310468
Lithium chloride
ACS reagent, ≥99%
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Teszt
≥99%
form
crystalline powder
powder, crystals or granules
szennyeződések
≤0.008 meq/g Titr. base
≤0.01% insolubles
veszteség
≤1.0% loss on drying
pH
6
mp
605 °C (lit.)
anion nyomok
sulfate (SO42-): ≤0.01%
kation nyomok
Ba: ≤0.003%
Ca: ≤0.01%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.01%
Na: ≤0.20%
heavy metals: ≤0.002% (by ICP)
SMILES string
[Li+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Li/h1H;/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
- A source of chloride anion for the conversion of alcohols to alkyl chloride under Mitsunobu conditions.
- An additive in the palladium-catalyzed coupling and carbonylative coupling reactions of organostannanes and vinyl triflates.
- A reagent for the cleavage of protecting groups under mild conditions. It readily converts acetals and ketals to the corresponding carbonyl compounds.
- A reagent in the dehydrohalogenation of α-halocarbonyl compounds to α,β-unsaturated carbonyls compound in the presence of DMF.
LiCl is also used with other reagents:
- LiCl:DIPEA (1:1 molar ratio) is used in Horner–Wadsworth–Emmons alkenation reaction.
- LiCl:Hexamethylphosphoric triamide is used in decarboxylative alkylation and chloride displacement reactions.
- LiCl is used as an additive in solid-phase peptide synthesis because it increases resin swelling and improves the efficiencies of complex coupling steps.
Tulajdonságok és előnyök
- Easy to handle
- Weak Lewis acid
- Highly soluble in water
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Cikkek
Transformative reagents enable selective conversions within molecules containing sensitive functionalities under mild reactions.