Fontos dokumentumok
L4408
Lithium chloride
BioXtra, ≥99.0% (titration)
Szinonimák:
LiCl, Lithium Chloride Solution
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
BioXtra
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (titration)
form
powder
szennyeződések
≤0.002% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
mp
605 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: 1 M, clear, colorless
anion nyomok
sulfate (SO42-): ≤0.01%
kation nyomok
Al: ≤0.0005%
Ba: ≤0.002%
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.002%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.005%
NH4+: ≤0.1%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.001%
SMILES string
[Li+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Li/h1H;/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
- WDR1 promotes prostate cancer progression through Wnt/β-catenin signaling.: Although this study primarily focuses on WDR1′s role in cancer, the use of Lithium Chloride in Wnt signaling pathway modulation offers insights into its potential therapeutic applications in cancer treatment (Cheng J et al., 2024) (Cheng J et al., 2024).
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)